2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25145-1G OR25145-5G
APOSOR25145-1GEA 87.6 EUR
APOSOR25145-1G APOSOR25145-5G
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
2-({[2-(Ethylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)-4-(methylthio)butanoic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₃S₂
MW: 314.424 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407299
CAS nummer: 175201-66-8