4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25155-1G OR25155-5G
APOSOR25155-1GEA 103 EUR
APOSOR25155-1G APOSOR25155-5G
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
4-(Methylthio)-2-({[2-(methylthio)-3-pyridyl]carbonyl}amino)butanoic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₃S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407303
CAS nummer: 175201-70-4