Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25193-10G OR25193-1G OR25193-5G
APOSOR25193-10GEA 349 EUR
APOSOR25193-10G APOSOR25193-1G APOSOR25193-5G
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Diethyl 2-{[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]methylidene}malonate
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067953
CAS nummer: 20481-33-8