Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25220-10G OR25220-1G OR25220-5G
APOSOR25220-10GEA 349 EUR
APOSOR25220-10G APOSOR25220-1G APOSOR25220-5G
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-4-(isopropylsulphonyl)-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅NO₄S₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067980
CAS nummer: 175202-07-0