Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25269-1G OR25269-5G
APOSOR25269-1GEA 73 EUR
APOSOR25269-1G APOSOR25269-5G
Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Methyl 3-(ethylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₈O₃S₂
MW: 298.421 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085119
CAS nummer: 172516-42-6