Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25272-1G OR25272-5G
APOSOR25272-1GEA 73 EUR
APOSOR25272-1G APOSOR25272-5G
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Ethyl 3-(isopropylthio)-6,6-dimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[c]thiophene-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₂O₃S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085069
CAS nummer: 175202-44-5