Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25277-1G OR25277-5G
APOSOR25277-1GEA 87.6 EUR
APOSOR25277-1G APOSOR25277-5G
Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Ethyl 5-methyl-3-(methylthio)-4,4-dioxo-4,5-dihydro-4lambda~6~-benzo[c]thieno[3,4-e][1,2]thiazine-1-
Formule: C₁₅H₁₅NO₄S₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085073
CAS nummer: 175276-42-3