3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25294-1G OR25294-5G
APOSOR25294-1GEA 127 EUR
APOSOR25294-1G APOSOR25294-5G
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde 97%
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₈OS₂
Smeltpunt: 147…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052282
CAS nummer: 159709-36-1