2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25303-1G OR25303-250MG OR25303-5G
APOSOR25303-1GEA 95 EUR
APOSOR25303-1G APOSOR25303-250MG APOSOR25303-5G
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 162…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003144
CAS nummer: 950-81-2
EINECS: 213-452-0