5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25339-1G OR25339-5G
APOSOR25339-1GEA 95 EUR
APOSOR25339-1G APOSOR25339-5G
5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
5-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-2-sulphonamide
Formule: C₁₀H₈ClNO₂S₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084975
CAS nummer: 63031-81-2