5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25384-1G OR25384-5G
APOSOR25384-1GEA 87.6 EUR
APOSOR25384-1G APOSOR25384-5G
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-[(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Formule: C₈H₉BrN₄OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052137
CAS nummer: 175202-84-3