5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25462-1G OR25462-5G
APOSOR25462-1GEA 87.6 EUR
APOSOR25462-1G APOSOR25462-5G
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
5-(Thien-2-ylthio)thiophene-2-sulphonamide
Formule: C₈H₇NO₂S₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068017
CAS nummer: 63033-64-7