3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25578-1G OR25578-5G
APOSOR25578-1GEA 103 EUR
APOSOR25578-1G APOSOR25578-5G
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₁₁H₉N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173847
CAS nummer: 175203-46-0