5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25628-1G OR25628-5G OR25628-100MG
APOSOR25628-1GEA 132 EUR
APOSOR25628-1G APOSOR25628-5G APOSOR25628-100MG
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Formule: C₁₄H₉NO₂
Smeltpunt: 245…247 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174055
CAS nummer: 175203-69-7