2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25742-250MG OR25742-50MG
APOSOR25742-250MGEA 117 EUR
APOSOR25742-250MG APOSOR25742-50MG
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Formule: C₁₃H₁₃ClN₂O₂S
Smeltpunt: 42…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01566566
CAS nummer: 680211-93-2