3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25806-1G OR25806-250MG
APOSOR25806-1GEA 260 EUR
APOSOR25806-1G APOSOR25806-250MG
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Formule: C₂₃H₁₈Cl₂NO₂P
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00123332
CAS nummer: 680212-11-7