N4-(4-chloro-3-nitrophenyl)morpholine-4-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25867-10G OR25867-1G OR25867-5G
APOSOR25867-10GEA 0 EUR
APOSOR25867-10G APOSOR25867-1G APOSOR25867-5G
N4-(4-chloro-3-nitrophenyl)morpholine-4-carboxamide
N4-(4-chloro-3-nitrophenyl)morpholine-4-carboxamide
Formule: C₁₁H₁₂ClN₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126343
CAS nummer: 349118-72-5