N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25868-1G OR25868-5G OR25868-10G
APOSOR25868-1GEA 0 EUR
APOSOR25868-1G APOSOR25868-5G APOSOR25868-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)pyrrolidine-1-carboxamide
Formule: C₁₁H₁₂ClN₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126342
CAS nummer: 680212-55-9