6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25897-1G OR25897-5G
APOSOR25897-1GEA 132 EUR
APOSOR25897-1G APOSOR25897-5G
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₆N₂O₂S
Smeltpunt: 164…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02083132
CAS nummer: 77628-51-4