4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-((4-(Bromomethyl)phenyl)sulphonyl)morpholine
OR25919-1G OR25919-500MG OR25919-250MG
APOSOR25919-1GEA 308 EUR
APOSOR25919-1G APOSOR25919-500MG APOSOR25919-250MG
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Formule: C₁₁H₁₄BrNO₃S
MW: 320.203 g/mol
Smeltpunt: 147…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03086214
CAS nummer: 138385-04-3
UN: 3261
ADR: 8 III