Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR25929-250MG OR25929-1G OR25929-5G
APOSOR25929-250MGEA 81.8 EUR
APOSOR25929-250MG APOSOR25929-1G APOSOR25929-5G
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-(2-chloroacetyl)piperidine-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01480849
CAS nummer: 318280-71-6
UN: 1760
ADR: 8,III