2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR25945-1G OR25945-5G
APOSOR25945-1GEA 205 EUR
APOSOR25945-1G APOSOR25945-5G
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Formule: C₈H₈BrNO
MW: 214.059 g/mol
Smeltpunt: 97…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02990473
CAS nummer: 14181-72-7
UN: 1759
ADR: 8 II