tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl ((5-bromothiophen-2-yl)methyl)carbamate
OR25979-1G OR25979-5G
APOSOR25979-1GEA 95 EUR
APOSOR25979-1G APOSOR25979-5G
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Formule: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Smeltpunt: 48…53 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03659715
CAS nummer: 215183-27-0