4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25980-1G OR25980-250MG OR25980-5G
APOSOR25980-1GEA 24.9 EUR
APOSOR25980-1G APOSOR25980-250MG APOSOR25980-5G
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407365
CAS nummer: 423769-78-2