Ethyl 4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25985-1G
OR25985-5G
APOSOR25985-1GEA
249
EUR
APOSOR25985-1G
APOSOR25985-5G
Ethyl 4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Ethyl 4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule:
C₁₄H₁₉NO₃ MW: 249.306 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03407373 CAS nummer: 423768-51-8 |