1-Amino-2-hydroxyindane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2608-1G OR2608-5G OR2608-250MG OR2608-500MG
APOSOR2608-1GEA 158 EUR
APOSOR2608-1G APOSOR2608-5G APOSOR2608-250MG APOSOR2608-500MG
1-Amino-2-hydroxyindane
1-Amino-2-hydroxyindane
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00053472
CAS nummer: 74165-73-4