2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2624-1G OR2624-250MG
APOSOR2624-1GEA 783 EUR
APOSOR2624-1G APOSOR2624-250MG
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Formule: C₆H₆OS
Kookpunt: 80,5…82 °C (10 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09864856
CAS nummer: 84815-20-3