Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR2655-1G
OR2655-5G
APOSOR2655-1GEA
0
EUR
APOSOR2655-1G
APOSOR2655-5G
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Thiophene-3,4-dicarbonitrile
Formule:
C₆H₂N₂S Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD01233047 CAS nummer: 18853-32-2 |