2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26562-1G OR26562-250MG
APOSOR26562-1GEA 24.9 EUR
APOSOR26562-1G APOSOR26562-250MG
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₄H₆N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043013
CAS nummer: 143504-99-8