Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Cyano-5-(methoxycarbonyl)benzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-(methoxycarbonyl)benzonitrile
OR2661-1G OR2661-250MG OR2661-100MG
APOSOR2661-1GEA 384 EUR
APOSOR2661-1G APOSOR2661-250MG APOSOR2661-100MG
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254.08 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09839300
CAS nummer: 908562-25-4