2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR26819-1G OR26819-250MG
APOSOR26819-1GEA 292 EUR
APOSOR26819-1G APOSOR26819-250MG
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
Formule: C₇H₆N₄OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126469
CAS nummer: 98550-17-5