3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR26966-250MG OR26966-500MG
APOSOR26966-250MGEA 199 EUR
APOSOR26966-250MG APOSOR26966-500MG
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Formule: C₉H₉Br₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00124398
CAS nummer: 7661-10-1