3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR2708-1G
OR2708-500MG
APOSOR2708-1GEA
304
EUR
APOSOR2708-1G
APOSOR2708-500MG
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule:
C₁₁H₁₀N₂O₂ Smeltpunt: 178…180 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01693509 CAS nummer: 1136-76-1 |