2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR27100-100MG OR27100-250MG
APOSOR27100-100MGEA 38 EUR
APOSOR27100-100MG APOSOR27100-250MG
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Formule: C₆H₁₂N₂O₂
Smeltpunt: 122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00465044
CAS nummer: 5625-98-9
UN: 3259
ADR: 8,III