3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3,5-Dichloropyridin-4-yl)hydrazine
OR27149-1G OR27149-500MG OR27149-5G
APOSOR27149-1GEA 285 EUR
APOSOR27149-1G APOSOR27149-500MG APOSOR27149-5G
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₅Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00174279
CAS nummer: 153708-69-1