2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27202-1G OR27202-250MG
APOSOR27202-1GEA 347 EUR
APOSOR27202-1G APOSOR27202-250MG
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Formule: C₉H₁₃ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084911
CAS nummer: 94171-08-1