N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27203-1G OR27203-500MG
APOSOR27203-1GEA 760 EUR
APOSOR27203-1G APOSOR27203-500MG
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Formule: C₁₆H₂₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02089930
CAS nummer: 287927-90-6