4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27308-1G OR27308-5G
APOSOR27308-1GEA 110 EUR
APOSOR27308-1G APOSOR27308-5G
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Formule: C₇H₁₀N₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052768
CAS nummer: 175204-57-6