4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(Dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one
OR27385-25G OR27385-5G
APOSOR27385-25GEA 222 EUR
APOSOR27385-25G APOSOR27385-5G
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one 98%
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one
Formule: C₈H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085024
CAS nummer: 67751-23-9