N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27504-100MG OR27504-50MG
APOSOR27504-100MGEA 199 EUR
APOSOR27504-100MG APOSOR27504-50MG
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Formule: C₁₇H₁₄ClN₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277956
CAS nummer: 680214-07-7