5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27538-100MG OR27538-1G
APOSOR27538-100MGEA 58.4 EUR
APOSOR27538-100MG APOSOR27538-1G
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₄
Smeltpunt: 290 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00054540
CAS nummer: 14182-37-7