6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Borono-2-(dimethylamino)pyridine hydrate
OR2767-1G OR2767-500MG
APOSOR2767-1GEA 70.1 EUR
APOSOR2767-1G APOSOR2767-500MG
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Formule: C₇H₁₁BN₂O₂·H₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06656059
CAS nummer: 1256355-24-4