2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27677-10G OR27677-1G OR27677-5G
APOSOR27677-10GEA 155 EUR
APOSOR27677-10G APOSOR27677-1G APOSOR27677-5G
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formule: C₇H₉NO
Smeltpunt: 210…212 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00228692
CAS nummer: 1122-43-6