7-methyl-1-naphthol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27682-250MG OR27682-100MG OR27682-25MG
APOSOR27682-250MGEA 1210 EUR
APOSOR27682-250MG APOSOR27682-100MG APOSOR27682-25MG
7-methyl-1-naphthol 96%
7-methyl-1-naphthol
Formule: C₁₁H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01314197
CAS nummer: 6939-33-9