1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR27703-10G OR27703-1G OR27703-5G
APOSOR27703-10GEA 1250 EUR
APOSOR27703-10G APOSOR27703-1G APOSOR27703-5G
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
1-(2,5-Dichloro-4-nitrophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole
Formule: C₁₂H₁₀Cl₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570806
CAS nummer: 302901-02-6