trans-4'-Bromochalcone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR27786-1G OR27786-250MG
APOSOR27786-1GEA 144 EUR
APOSOR27786-1G APOSOR27786-250MG
trans-4'-Bromochalcone
trans-4'-Bromochalcone
Formule: C₁₅H₁₁BrO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017841
CAS nummer: 22966-23-0