4-(Dimethylamino)chalcone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-phenylprop-2-en-1-one
OR27791-1G OR27791-250MG
APOSOR27791-1GEA 249 EUR
APOSOR27791-1G APOSOR27791-250MG
4-(Dimethylamino)chalcone
4-(Dimethylamino)chalcone
Formule: C₁₇H₁₇NO
Smeltpunt: 111…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168677
CAS nummer: 1030-27-9