2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR27970-100MG OR27970-1G OR27970-250MG
APOSOR27970-100MGEA 76.3 EUR
APOSOR27970-100MG APOSOR27970-1G APOSOR27970-250MG
2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid 95+%
2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
Formule: C₉H₉I₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00063076
CAS nummer: 66-02-4