2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28395-10G OR28395-50G OR28395-5G
APOSOR28395-10GEA 292 EUR
APOSOR28395-10G APOSOR28395-50G APOSOR28395-5G
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Formule: C₉H₁₀N₂
Smeltpunt: 202…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00125906
CAS nummer: 1792-41-2