7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2844-250MG OR2844-1G
APOSOR2844-250MGEA 144 EUR
APOSOR2844-250MG APOSOR2844-1G
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01830203
CAS nummer: 88791-07-5